Natriummolybdat(VI) Dihydrat, EMPLURA®, reinst, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Molybdsäure Natriumsalz Dihydrat, di-Natriummolybdat Dihydrat, Natriummolybdänoxid Dihydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.06524.1000
1.06524.9050
1.06524.1000EA
404
EUR
1.06524.1000
1.06524.9050
Natriummolybdat(VI) Dihydrat, EMPLURA®, reinst, Supelco®
Natriummolybdat(VI) Dihydrat
Formel:
Na₂MoO₄·2H₂O Molecular Weight: 241.95 g/mol Schmelzpunkt: 687 Dichte: 3.28 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149170 CAS-Nummer: 10102-40-6 EINECS: 231-551-7 Merck Index: 13,08718 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 840 g/l (20 °C) |
Melting Point | 687 °C Elimination of water of crystallisation |
Molar Mass | 241.95 g/mol |
Bulk Density | 1000 - 1400 kg/m3 |
pH | 9 - 10 (840 g/l, H2O, 20 °C) |
Hill Formula | Na2MoO4 * 2 H2O |
Chemical Formula | Na2MoO4 * 2 H2O |