Lithiumhydroxid Monohydrat (≥56,5% LiOH)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
13409.18
13409.36
13409.A3
13409.18EA
35.2
EUR
13409.18
13409.36
13409.A3
Lithiumhydroxid Monohydrat (≥56,5% LiOH)
Lithiumhydroxid Monohydrat
CAS No.: 1310-66-3
Molecular Formula: LiOH.H2O
Formula Weight: 41.96 (23.95anhy)
Physical Form: Powder
Density: 1.51
Sensitivity: Air Sensitive and Hygroscopic
Merck Reference: 14,5534
UN No.: 2680
MDL No.: MFCD00149772
Formel:
LiOH·1H₂O Molecular Weight: 41,96 g/mol Siedepunkt: 920 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 462 °C Dichte: 1,51 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149772 CAS-Nummer: 1310-66-3 EINECS: 215-183-4 UN: 2680 ADR: 8,II Merck Index: 14,5534 |