Lithiumhydroxid Monohydrat ≥98% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
43171.22
43171.A3
43171.36
43171.22EA
50.6
EUR
43171.22
43171.A3
43171.36
Lithiumhydroxid Monohydrat ≥98% ACS
Lithiumhydroxid Monohydrat
Purity: 98% min
CAS No.: 1310-66-3
Molecular Formula: LiOH.H2O
Formula Weight: 41.96 (23.95anhy)
Physical Form: Powder
Density: 1.51
Merck Reference: 14,5534
UN No.: 2680
MDL No.: MFCD00149772
Formel:
LiOH·1H₂O Molecular Weight: 41.96 g/mol Siedepunkt: 920 Schmelzpunkt: 462 Dichte: 1.51 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149772 CAS-Nummer: 1310-66-3 EINECS: 215-183-4 UN: 2680 ADR: 8 II Merck Index: 14,5534 |