Lithiumhydroxid Monohydrat ≥98,5%, Purum, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
13020-1KG 13020-6X1KG
13020-1KGEA 229.11 EUR
13020-1KG 13020-6X1KG
Lithiumhydroxid Monohydrat ≥98,5%, Purum, Fluka™
Lithiumhydroxid Monohydrat
  • ≥95% for general laboratory use.
Formel: LiOH·1H₂O
Molecular Weight: 41.96 g/mol
Siedepunkt: 920
Schmelzpunkt: 423 °C
Dichte: 1.830 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149772
CAS-Nummer: 1310-66-3
EINECS: 215-183-4
UN: 2680
ADR: 8 II
Merck Index: 13,05556
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98.5 %
Assay of Li₂CO₃ Max. 1 %
Calcium (Ca) Max. 0.05 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Potassium (K) Max. 0.02 %
Sodium (Na) Max. 0.02 %
Chloride (Cl) Max. 0.05 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.05 %