Lithiumhydroxid Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
254274-10G 254274-250G 254274-50G
SIAL254274-10GEA 68.5 EUR
SIAL254274-10G SIAL254274-250G SIAL254274-50G
Lithiumhydroxid Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Lithiumhydroxid Monohydrat
Formel: LiOH·1H₂O
Molecular Weight: 41,96 g/mol
Siedepunkt: 920 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 462 °C
Dichte: 1,51 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149772
CAS-Nummer: 1310-66-3
EINECS: 215-183-4
UN: 2680
ADR: 8,II
Merck Index: 13,05556