Lithiumhydroxid Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
62528-1KG
62528-250G
62528-50G
SIAL62528-1KGEA
330
EUR
SIAL62528-1KG
SIAL62528-250G
SIAL62528-50G
Lithiumhydroxid Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Lithiumhydroxid Monohydrat
Formel:
LiOH·1H₂O Molecular Weight: 41.96 g/mol Siedepunkt: 920 Schmelzpunkt: 462 Dichte: 1.51 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149772 CAS-Nummer: 1310-66-3 EINECS: 215-183-4 UN: 2680 ADR: 8 II Merck Index: 13,05556 |