tetra-Natriumdiphosphat Decahydrat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
TSPP, Natriumpyrophosphat tetrabasisch Decahydrat, tetra-Natriumpyrophosphat Decahydrat, Natriumdiphosphat Decahydrat, Natriumpyrophosphat Decahydrat
A16195.0B
A16195.0I
A16195.30
A16195.0BEA
77.6
EUR
A16195.0B
A16195.0I
A16195.30
tetra-Natriumdiphosphat Decahydrat ≥97%
tetra-Natriumdiphosphat Decahydrat
Purity: 97+%
CAS No.: 13472-36-1
Molecular Formula: Na4O7P2.10H2O
Formula Weight: 446.06 (265.90anhy)
Odour: Odourless
pH: 9.5-10.5
Melting Point: 79.5°
Merck Reference: 14,9240
MDL No.: MFCD00149200
Formel:
Na₄P₂O₇·10H₂O Molecular Weight: 446,06 g/mol Schmelzpunkt: 79,5 °C Dichte: 1,82 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149200 CAS-Nummer: 13472-36-1 EINECS: 231-767-1 Merck Index: 14,9240 |