tetra-Natriumdiphosphat Decahydrat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: TSPP, Natriumpyrophosphat tetrabasisch Decahydrat, tetra-Natriumpyrophosphat Decahydrat, Natriumdiphosphat Decahydrat, Natriumpyrophosphat Decahydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.06591.0500 1.06591.2500 1.06591.9050
1.06591.0500EA 66.1 EUR
1.06591.0500 1.06591.2500 1.06591.9050
tetra-Natriumdiphosphat Decahydrat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
tetra-Natriumdiphosphat Decahydrat
Formel: Na₄P₂O₇·10H₂O
Molecular Weight: 446.06 g/mol
Schmelzpunkt: 990
Dichte: 1.82 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149200
CAS-Nummer: 13472-36-1
EINECS: 231-767-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 20 g/l (20 °C) (anhydrous substance)
Melting Point 990 °C (anhydrous substance)
Molar Mass 446.06 g/mol
Bulk Density 650 kg/m3
Density 1.82 g/cm3 (20 °C)
pH 9.5 - 10.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)