tri-Natriumphosphat Dodecahydrat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Natriumphosphat tribasisch Dodecahydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.06572.1000 1.06572.5000 1.06572.9025
1.06572.1000EA 55.8 EUR
1.06572.1000 1.06572.5000 1.06572.9025
tri-Natriumphosphat Dodecahydrat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
tri-Natriumphosphat Dodecahydrat
Formel: Na₃PO₄·12H₂O
Molecular Weight: 380,12 g/mol
Schmelzpunkt: ∼75 °C
Dichte: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149198
CAS-Nummer: 10101-89-0
EINECS: 231-509-8
ADR: 8,III
REACH: 01-2119489800-32-xxxx
Merck Index: 13,08736
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 285 g/l (20 °C)
Melting Point 75 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 380.18 g/mol
Bulk Density 950 kg/m3
Density 1.62 g/cm3 (20 °C)
pH 12 (10 g/l, H2O, 20 °C)