tri-Natriumphosphat Dodecahydrat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Natriumphosphat tribasisch Dodecahydrat
28033.365EA 141 EUR
28033.365 28033.296
tri-Natriumphosphat Dodecahydrat ≥99%, GPR RECTAPUR®
tri-Natriumphosphat Dodecahydrat
Formel: Na₃PO₄·12H₂O
Molecular Weight: 380,12 g/mol
Schmelzpunkt: ∼75 °C
Dichte: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149198
CAS-Nummer: 10101-89-0
EINECS: 231-509-8
ADR: 8,III
Merck Index: 12,08808
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %
Identification Passes test
Free alkali Max. 0.7 meq/g
Total N (Nitrogen) Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 25 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
As (Arsenic) Max. 1 ppm
Cu (Copper) Max. 25 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Pb (Lead) Max. 10 ppm