di-Natriumhydrogenphosphat Dodecahydrat, rein
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme:
Natriumphosphat dibasisch Dodecahydrat, sek. Natriumphosphat Dodecahydrat
15238.3600
15238.5600
15238.2600
15238.4600
KRAF15238.3600EA
47.4
EUR
KRAF15238.3600
KRAF15238.5600
KRAF15238.2600
KRAF15238.4600
di-Natriumhydrogenphosphat Dodecahydrat, rein
di-Natriumhydrogenphosphat Dodecahydrat
Formel:
Na₂HPO₄·12H₂O Molecular Weight: 358.14 g/mol Schmelzpunkt: 35 Dichte: 1.52 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149181 CAS-Nummer: 10039-32-4 EINECS: 231-448-7 Merck Index: 13,08733 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...