di-Natriumhydrogenphosphat Dodecahydrat, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., JP, USP suitable for use as excipient, SAFC®
Lieferant: Merck
Synonyme: Natriumphosphat dibasisch Dodecahydrat, sek. Natriumphosphat Dodecahydrat
1.06573.5000 1.06573.9026 1.06573.9029 1.06573.9500
1.06573.5000EA 349 EUR
1.06573.5000 1.06573.9026 1.06573.9029 1.06573.9500
di-Natriumhydrogenphosphat Dodecahydrat, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., JP, USP suitable for use as excipient, SAFC®
di-Natriumhydrogenphosphat Dodecahydrat
Formel: Na₂HPO₄·12H₂O
Schmelzpunkt: 35 °C
Dichte: 1,52 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00149181
CAS-Nummer: 10039-32-4
EINECS: 231-448-7
Merck Index: 13,08733