di-Natriumhydrogenphosphat Dodecahydrat ≥98%, gereinigt
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Natriumphosphat dibasisch Dodecahydrat, sek. Natriumphosphat Dodecahydrat
28020.292EA 39.5 EUR
28020.292 28020.361 28020.460
di-Natriumhydrogenphosphat Dodecahydrat ≥98%, gereinigt
di-Natriumhydrogenphosphat Dodecahydrat
Formel: Na₂HPO₄·12H₂O
Molecular Weight: 358,14 g/mol
Schmelzpunkt: 35 °C
Dichte: 1,52 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149181
CAS-Nummer: 10039-32-4
EINECS: 231-448-7
Merck Index: 13,08733
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 50 ppm