di-Natriumhydrogenphosphat Dihydrat 99+% für die HPLC
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: sek. Natriumphosphat DihydratSorensen's SalzNatriumphosphat dibasisch Dihydrat
ACRO343815000EA 128 EUR
ACRO343815000 ACRO343810250 ACRO343810025 ACRO343811000
di-Natriumhydrogenphosphat Dihydrat 99+% für die HPLC
di-Natriumhydrogenphosphat Dihydrat
Formel: Na₂HPO₄·2H₂O
Molecular Weight: 177,99 g/mol
Schmelzpunkt: 243…245 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149182
CAS-Nummer: 10028-24-7
EINECS: 231-448-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals
UV (0.5 M in water)
UV at 254 nm A: ≤0.05
pH 7.5 to 9.2 (5 % at 25°C)
Titration with HCl ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm