di-Natriumhydrogenphosphat Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
71643-1KG
71643-250G
SIAL71643-1KGEA
168
EUR
SIAL71643-1KG
SIAL71643-250G
di-Natriumhydrogenphosphat Dihydrat, Sigma-Aldrich®
di-Natriumhydrogenphosphat Dihydrat
Formel:
Na₂HPO₄·2H₂O Schmelzpunkt: 92,5 °C Dichte: 2,1 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149182 CAS-Nummer: 10028-24-7 EINECS: 231-448-7 |