di-Natriumhydrogenphosphat Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Sorensen's Salz, sek. Natriumphosphat Dihydrat, Natriumphosphat dibasisch Dihydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
71645-1KG 71645-5KG
SIAL71645-1KGEA 75.2 EUR
SIAL71645-1KG SIAL71645-5KG
di-Natriumhydrogenphosphat Dihydrat, Sigma-Aldrich®
di-Natriumhydrogenphosphat Dihydrat
Formel: Na₂HPO₄·2H₂O
Molecular Weight: 177.99 g/mol
Schmelzpunkt: 92,5
Dichte: 2.1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149182
CAS-Nummer: 10028-24-7
EINECS: 231-448-7