di-Natriumhydrogenphosphat Heptahydrat 99+% zur Analyse
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: sek. Natriumphosphat Heptahydrat, Natriumphosphat dibasisch Heptahydrat
206515000 206510025 206512500
ACRO206515000EA 46.1 EUR
ACRO206515000 ACRO206510025 ACRO206512500
di-Natriumhydrogenphosphat Heptahydrat 99+% zur Analyse
di-Natriumhydrogenphosphat Heptahydrat
Formel: HNa₂O₄P·7H₂O
Molecular Weight: 268,07 g/mol
Schmelzpunkt: 48 °C
Dichte: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149180
CAS-Nummer: 7782-85-6
EINECS: 231-448-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystals
pH 9.0 to 9.3 (5 % at 20°C)
Titration with HCl ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Arsenic (As) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm