di-Natriumhydrogenphosphat Heptahydrat ACS
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
sek. Natriumphosphat Heptahydrat, Natriumphosphat dibasisch Heptahydrat
0348-1KGEA
155
EUR
0348-1KG
0348-2.5KG
0348-500G
0348-12KG
0348-50KG
di-Natriumhydrogenphosphat Heptahydrat ACS
di-Natriumhydrogenphosphat Heptahydrat
Formel:
HNa₂O₄P·7H₂O Molecular Weight: 268.07 g/mol Schmelzpunkt: 48 Dichte: 1.7 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149180 CAS-Nummer: 7782-85-6 EINECS: 231-448-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Chloride | < 0,001% |
Heavy Metals (as Pb) | ≤ 0,001% |
Insolubles | ≤ 0,005% |
Iron | ≤ 0,001% |
pH (5%, Wasser)@25°C | 8,7 - 9,3 |
Purity (as is) | 98 - 102% |
Sulphate | ≤ 0,005% |