Natriumdihydrogenphosphat Monohydrat 99,0-102,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Natriumphosphat monobasisch Monohydrat
102454REA 84.8 EUR
102454R 102455S
Natriumdihydrogenphosphat Monohydrat 99,0-102,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Natriumdihydrogenphosphat Monohydrat
Formel: NaH₂PO₄·H₂O
Molecular Weight: 137,99 g/mol
Schmelzpunkt: 100 °C
Dichte: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149208
CAS-Nummer: 10049-21-5
EINECS: 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Merck Index: 13,08734
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4e3b73d9200cc18a9423c5b98ad4affbd4aca8a&vid=a46f80a2f4b075e731486341a7be9b01c444a160&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt 99,0 - 102,0 %
Lösung in Wasser Entspricht
pH-Wert (5 %) 4,1 - 4,5
Cl (Chlorid) Max. 0,0005 %
SO4 (Sulfat) Max. 0,005 %
Gesamt N (Stickstoff) Max. 0,001 %
Schwermetalle (als Pb) Max. 0,0005 %
As (Arsen) Max. 0,00005 %
Ca (Calcium) Max. 0,005 %
Cu (Kupfer) Max. 0,0002 %
Fe (Eisen) Max. 0,0005 %
K (Kalium) Max. 0,005 %
Pb (Blei) Max. 0,0005 %