Natriumdihydrogenphosphat Monohydrat, EMPROVE® EXPERT USP, BP, reinst geeignet für die Verwendung als Trägerstoff, SAFC®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Natriumphosphat monobasisch Monohydrat
1.06349.1000
1.06349.9025
1.06349.9014
1.06349.1000EA
121
EUR
1.06349.1000
1.06349.9025
1.06349.9014
Natriumdihydrogenphosphat Monohydrat, EMPROVE® EXPERT USP, BP, reinst geeignet für die Verwendung als Trägerstoff, SAFC®
Natriumdihydrogenphosphat Monohydrat
Formel:
NaH₂PO₄·H₂O Schmelzpunkt: 100 °C Dichte: 2,04 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149208 CAS-Nummer: 10049-21-5 EINECS: 231-449-2 Merck Index: 13,08734 |