Natriumdihydrogenphosphat Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Natriumphosphat monobasisch Monohydrat
71507-1KG 71507-250G
SIAL71507-1KGEA 240 EUR
SIAL71507-1KG SIAL71507-250G
Natriumdihydrogenphosphat Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Natriumdihydrogenphosphat Monohydrat
Formel: NaH₂PO₄·H₂O
Molecular Weight: 137.99 g/mol
Schmelzpunkt: 100
Dichte: 2.04 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149208
CAS-Nummer: 10049-21-5
EINECS: 231-449-2
Merck Index: 13,08734
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4e3b73d9200cc18a9423c5b98ad4affbd4aca8a&vid=a46f80a2f4b075e731486341a7be9b01c444a160&prid=web&clid=SAPDAM