Natriumdihydrogenphosphat Dihydrat, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, JPE, E339, SAFC®
Lieferant: Merck
Synonyme: Natriumphosphat monobasisch Dihydrat
1.06345.1000 1.06345.5000 1.06345.9026 1.06345.9011
1.06345.1000EA 144 EUR
1.06345.1000 1.06345.5000 1.06345.9026 1.06345.9011
Natriumdihydrogenphosphat Dihydrat, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, JPE, E339, SAFC®
Natriumdihydrogenphosphat Dihydrat
Formel: NaH₂PO₄·2H₂O
Molecular Weight: 156.01 g/mol
Siedepunkt: ∼650 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 60
Dichte: 1.91 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149209
CAS-Nummer: 13472-35-0
EINECS: 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Merck Index: 12,08806