Natriumdihydrogenphosphat Dihydrat ≥98,0%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Natriumphosphat monobasisch Dihydrat
28011.291EA 36.7 EUR
28011.291 28011.360 28011.260 28011.460
Natriumdihydrogenphosphat Dihydrat ≥98,0%, GPR RECTAPUR®
Natriumdihydrogenphosphat Dihydrat
Formel: NaH₂PO₄·2H₂O
Molecular Weight: 156.01 g/mol
Siedepunkt: < 650 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 60
Dichte: 1.91 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149209
CAS-Nummer: 13472-35-0
EINECS: 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Merck Index: 12,08806
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 50 ppm