Natriumdihydrogenphosphat Dihydrat ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Natriumphosphat monobasisch Dihydrat
28015.294EA 45.5 EUR
28015.294 28015.261
Natriumdihydrogenphosphat Dihydrat ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Natriumdihydrogenphosphat Dihydrat
Formel: NaH₂PO₄·2H₂O
Molecular Weight: 156.01 g/mol
Siedepunkt: < 650 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 60
Dichte: 1.91 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149209
CAS-Nummer: 13472-35-0
EINECS: 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Merck Index: 12,08806
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.0 %
pH (20°C; 5 %) 4.2 - 4.5
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
As (Arsenic) Max. 0.5 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm