Natriumdihydrogenphosphat Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Natriumphosphat monobasisch Dihydrat
71505-1KG 71505-250G
SIAL71505-1KGEA 180 EUR
SIAL71505-1KG SIAL71505-250G
Natriumdihydrogenphosphat Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Natriumdihydrogenphosphat Dihydrat
Formel: NaH₂PO₄·2H₂O
Molecular Weight: 156.01 g/mol
Siedepunkt: ∼650 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 60
Dichte: 1.91 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149209
CAS-Nummer: 13472-35-0
EINECS: 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Merck Index: 12,08806