Natriumthiosulfat Pentahydrat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Fixiersalz
A17914.0C A17914.0E A17914.36
A17914.0CEA 219 EUR
A17914.0C A17914.0E A17914.36
Natriumthiosulfat Pentahydrat ≥99%
Natriumthiosulfat Pentahydrat
Purity: 99+% CAS No.: 10102-17-7 Molecular Formula: Na2O3S2.5H2O Formula Weight: 248.17 (158.10anhy) Odour: Odourless pH: 6.5-8.0 Melting Point: 48° Boiling Point: 100° -5H2O Merck Reference: 14,8694 MDL No.: MFCD00149186
Formel: Na₂S₂O₃.5H₂O
Molecular Weight: 248,19 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (-5H₂O)
Schmelzpunkt: 48 °C
Dichte: 1,69
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149186
CAS-Nummer: 10102-17-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 14,8694