Natriumthiosulfat Pentahydrat, hochrein
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Fixiersalz
0484-2.5KGEA
309
EUR
0484-2.5KG
0484-500G
Natriumthiosulfat Pentahydrat, hochrein
Natriumthiosulfat Pentahydrat
Formel:
Na₂S₂O₃.5H₂O Molecular Weight: 248,19 g/mol Schmelzpunkt: 48 °C Dichte: 1,67 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149186 CAS-Nummer: 10102-17-7 EINECS: 231-867-5 Merck Index: 12,08844 |
Spezifikation Testergebnisse
Insolubles | <0.005% |
pH (5%, Water) @25 °C | 6.0 – 8.4 |
Purity | >99% |
Sulphate & Sulphite | <0.1% |
Sulphide | <0.0001% |