Natriumthiosulfat Pentahydrat zur Analyse

Lieferant: Bernd Kraft

Synonyme: Fixiersalz

06207.2600 06207.3600
KRAF06207.2600EA 33.5 EUR
KRAF06207.2600 KRAF06207.3600
Natriumthiosulfat Pentahydrat zur Analyse
Natriumthiosulfat Pentahydrat
Formel: Na₂S₂O₃.5H₂O
Molecular Weight: 248.19 g/mol
Schmelzpunkt: 48
Dichte: 1.67 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149186
CAS-Nummer: 10102-17-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR