Natriumthiosulfat Pentahydrat, extra_pure

Lieferant: Bernd Kraft

Synonyme: Fixiersalz

06208.3600 06208.2600 06208.5600 06208.6600 06208.7500
KRAF06208.3600EA 43.2 EUR
KRAF06208.3600 KRAF06208.2600 KRAF06208.5600 KRAF06208.6600 KRAF06208.7500
Natriumthiosulfat Pentahydrat, extra_pure
Natriumthiosulfat Pentahydrat
Formel: Na₂S₂O₃.5H₂O
Molecular Weight: 248.19 g/mol
Schmelzpunkt: 48
Dichte: 1.67 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149186
CAS-Nummer: 10102-17-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR