Natriumthiosulfat Pentahydrat 99,0-101,0% (durch Iodometrie), EMPROVE® ESSENTIAL USP, BP, Ph. Eur., reinst geeignet für die Verwendung als Excipient, SAFC®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Fixiersalz
1.06514.2500
1.06514.9025
1.06514.9012
1.06514.2500EA
187
EUR
1.06514.2500
1.06514.9025
1.06514.9012
Natriumthiosulfat Pentahydrat 99,0-101,0% (durch Iodometrie), EMPROVE® ESSENTIAL USP, BP, Ph. Eur., reinst geeignet für die Verwendung als Excipient, SAFC®
Natriumthiosulfat Pentahydrat
Formel:
Na₂S₂O₃.5H₂O Molecular Weight: 248.19 g/mol Schmelzpunkt: 48 Dichte: 1.67 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149186 CAS-Nummer: 10102-17-7 EINECS: 231-867-5 Merck Index: 12,08844 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (iodometric) | 99.0 - 101.0 % |
Assay (iodometric, calc.on anhydrous substance) | 99.0 - 100.5 % |
Identity | passes test |
Appearance of solution | passes test |
pH-value (10 %; water) | 6.0 - 8.4 |
Sulfate and sulphite (as SO₄) | ≤ 0.2 % |
Sulfide (S) | passes test |
Heavy metals (as Pb) | ≤ 0.001 % |
Ca (Calcium) | passes test |
Residual solvents (ICH Q3C) | excluded by manufacturing process |
Water | 32.0 - 37.0 % |
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated (*). | |
Corresponds to Ph Eur,BP,USP |