Natriumthiosulfat Pentahydrat ≥98%, gereinigt
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Fixiersalz
27905.293EA 45.1 EUR
27905.293 27905.362
Natriumthiosulfat Pentahydrat ≥98%, gereinigt
Natriumthiosulfat Pentahydrat
Formel: Na₂S₂O₃.5H₂O
Molecular Weight: 248,19 g/mol
Schmelzpunkt: 48 °C
Dichte: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149186
CAS-Nummer: 10102-17-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm