Natriumthiosulfat Pentahydrat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Fixiersalz
27909.296EA
52.5
EUR
27909.296
27909.365
27909.460
Natriumthiosulfat Pentahydrat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Natriumthiosulfat Pentahydrat
Formel:
Na₂S₂O₃.5H₂O Schmelzpunkt: 48 °C Dichte: 1,67 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149186 CAS-Nummer: 10102-17-7 EINECS: 231-867-5 Merck Index: 12,08844 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 99 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 20 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 100 ppm |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |