Lithiumsulfat Monohydrat 99+%, rein
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
218331000 218330010
ACRO218331000EA 30.4 EUR
ACRO218331000 ACRO218330010
Lithiumsulfat Monohydrat 99+%, rein
Lithiumsulfat Monohydrat
Formel: Li₂SO₄·H₂O
Molecular Weight: 127,96 g/mol
Schmelzpunkt: 860 °C
Dichte: 2,05 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149766
CAS-Nummer: 10102-25-7
EINECS: 233-820-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (On dry substance)
Loss on ignition 13.5 % to 15.0 % (600°C, 2 h)