Natriumsulfat Decahydrat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A15702.0B A15702.0G A15702.0I
A15702.0BEA 52.3 EUR
A15702.0B A15702.0G A15702.0I
Natriumsulfat Decahydrat ≥99%
Natriumsulfat Decahydrat
Purity: 99% CAS No.: 7727-73-3 Molecular Formula: Na2SO4.10H2O Formula Weight: 322.19 (142.04anhy) Odour: Odourless pH: 5.2-8.0 Melting Point: ca 32° Merck Reference: 14,8680 MDL No.: MFCD00149189
Formel: Na₂SO₄·10H₂O
Molecular Weight: 322.2 g/mol
Siedepunkt: 1429
Schmelzpunkt: ∼32 °C
Dichte: 1.460
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149189
CAS-Nummer: 7727-73-3
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 13,08755
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable