Natriumsulfat Decahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
71969-1KG 71969-500G
SIAL71969-1KGEA 133 EUR
SIAL71969-1KG SIAL71969-500G
Natriumsulfat Decahydrat, Sigma-Aldrich®
Natriumsulfat Decahydrat
Formel: Na₂SO₄·10H₂O
Molecular Weight: 322,2 g/mol
Siedepunkt: 1429 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 32,4 °C
Dichte: 1,464 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149189
CAS-Nummer: 7727-73-3
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 13,08755