Natriumhydrogensulfat Monohydrat 97%, Kristalle, reinst Reagens
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Sodium bisulphate monohydrate
419435000 419430025 419430100
ACRO419435000EA 43 EUR
ACRO419435000 ACRO419430025 ACRO419430100
Natriumhydrogensulfat Monohydrat 97%, Kristalle, reinst Reagens
Natriumhydrogensulfat Monohydrat
Formel: NaHSO₄·H₂O
Molecular Weight: 138.08 g/mol
Schmelzpunkt: 58 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149210
CAS-Nummer: 10034-88-5
EINECS: 231-665-7
Merck Index: 13,08658
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Adhering crystals
Titration with NaOH ≥96.0 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm