Natriumhydrogensulfat Monohydrat, Reagenzqualität
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Sodium bisulphate monohydrate
13799.36 13799.A1 13799.A7
13799.36EA 65.8 EUR
13799.36 13799.A1 13799.A7
Natriumhydrogensulfat Monohydrat, Reagenzqualität
Natriumhydrogensulfat Monohydrat
CAS No.: 10034-88-5 Molecular Formula: NaHSO4.H2O Formula Weight: 138.07 (120.06anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Colourless Melting Point: ca 183° dec. Merck Reference: 14,8586 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00149210
Formel: NaHSO₄·H₂O
Molecular Weight: 138,08 g/mol
Schmelzpunkt: ∼183 °C (Zersetzung)
Dichte: 2,1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149210
CAS-Nummer: 10034-88-5
EINECS: 231-665-7
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,8586