Natriumhydrogensulfat Monohydrat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.06352.0500EA 50.7 EUR
1.06352.0500 1.06352.9050
Natriumhydrogensulfat Monohydrat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Natriumhydrogensulfat Monohydrat
Formel: NaHSO₄·H₂O
Molecular Weight: 138,08 g/mol
Schmelzpunkt: 183 °C
Dichte: 2,1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149210
CAS-Nummer: 10034-88-5
EINECS: 231-665-7
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08658
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 1080 g/l (20 °C)
Melting Point 183 °C (decomposition)
Molar Mass 138.07 g/mol
Bulk Density 900 - 970 kg/m3
Density 2.12 g/cm3 (20 °C)
pH 1 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material
Hazard Class Description Corrosive Material