Natriumwolframat Dihydrat 99+% zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Natriumorthowolframat Dihydrat
207621000 207625000 207620025 207620050
ACRO207621000EA 52.1 EUR
ACRO207621000 ACRO207625000 ACRO207620025 ACRO207620050
Natriumwolframat Dihydrat 99+% zur Analyse
Natriumwolframat Dihydrat
Formel: Na₂WO₄·2H₂O
Molecular Weight: 329.85 g/mol
Schmelzpunkt: 100
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149190
CAS-Nummer: 10213-10-2
EINECS: 236-743-4
Merck Index: 12,08847
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder or flakes
Assay ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Arsenic (As) ≤5 ppm
Molybdenum (Mo) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Free alkali (NaOH) ≤0.05 %