Natriumwolframat Dihydrat 99,0-101,0% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Natriumorthowolframat Dihydrat
36489.22 36489.36
36489.22EA 70.7 EUR
36489.22 36489.36
Natriumwolframat Dihydrat 99,0-101,0% ACS
Natriumwolframat Dihydrat
Purity: 99.0-101.0% CAS No.: 10213-10-2 Molecular Formula: Na2WO4.2H2O Formula Weight: 329.86 (293.83anhy) Physical Form: Powder Density: 3.250 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 100° -2H2O Merck Reference: 14,8698 MDL No.: MFCD00149190
Formel: Na₂WO₄·2H₂O
Molecular Weight: 329.85 g/mol
Schmelzpunkt: 100 °C (-2H₂O)
Dichte: 3.250
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149190
CAS-Nummer: 10213-10-2
EINECS: 236-743-4
Merck Index: 14,8698