Natriumwolframat Dihydrat ≥99%, Purum, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
Synonyme: Natriumorthowolframat Dihydrat
14304-500G 14304-6X500G
14304-500GEA 227.53 EUR
14304-500G 14304-6X500G
Natriumwolframat Dihydrat ≥99%, Purum, Fluka™
Natriumwolframat Dihydrat
  • ≥95% for general laboratory use.
Formel: Na₂WO₄·2H₂O
Molecular Weight: 329.85 g/mol
Schmelzpunkt: 698 °C
Dichte: 4.18 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149190
CAS-Nummer: 10213-10-2
EINECS: 236-743-4
Merck Index: 12,08847
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %
Free alkali (as NaOH) Max. 0.1 %
Iron (Fe) Max. 0.002 %
Molybdenum (Mo) Max. 0.01 %
Chloride (Cl) Max. 0.01 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.02 %