Natriumwolframat Dihydrat, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Natriumorthowolframat Dihydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.06672.1000 1.06672.9025
1.06672.1000EA 363 EUR
1.06672.1000 1.06672.9025
Natriumwolframat Dihydrat, Supelco®
Natriumwolframat Dihydrat
Formel: Na₂WO₄·2H₂O
Schmelzpunkt: 100 °C
Dichte: 3,23 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149190
CAS-Nummer: 10213-10-2
EINECS: 236-743-4
Merck Index: 12,08847