Natriumwolframat Dihydrat ≥99%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Natriumorthowolframat Dihydrat
28195.238EA
164
EUR
28195.238
28195.460
Natriumwolframat Dihydrat ≥99%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Natriumwolframat Dihydrat
Dieses Produkt ist für die Folin-Reaktion geeignet.
Formel:
Na₂WO₄·2H₂O Molecular Weight: 329,85 g/mol Schmelzpunkt: 100 °C Dichte: 3,23 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149190 CAS-Nummer: 10213-10-2 EINECS: 236-743-4 Merck Index: 12,08847 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 99 % |
Cl (Chloride) | Max. 30 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 100 ppm |
Fe (Iron) | Max. 5 ppm |
Mo (Molybdenum) | Max. 50 ppm |
Pb (Lead) | Max. 10 ppm |