Bariumchlorid Dihydrat 99+% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Barium dichloride
423455000 423450025
ACRO423455000EA 39.5 EUR
ACRO423455000 ACRO423450025
Bariumchlorid Dihydrat 99+% ACS
Bariumchlorid Dihydrat
Formel: BaCl₂·2H₂O
Molecular Weight: 244.27 g/mol
Siedepunkt: 1560
Schmelzpunkt: 962 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149154
CAS-Nummer: 10326-27-9
EINECS: 233-788-1
UN: 1564
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,00971
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric ≥99.0 %
Loss on drying 14.0 % to 16.0 % (150°C)
pH 5.2 to 8.2 (5 % at 25.0°C)
Calcium (Ca) ≤0.05 %
Iron (Fe) ≤2 ppm
Potassium (K) ≤0.0025 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Strontium (Sr) ≤0.1 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
Oxidizing substance (as NO3) ≤0.005 %