Bariumchlorid Dihydrat, reinst
Lieferant: Bernd Kraft
|
Gefahr
|
Synonyme:
Barium dichloride
06137.1600
06137.3600
06137.2600
06137.5600
06137.6600
06137.7500
KRAF06137.1600EA
24.4
EUR
KRAF06137.1600
KRAF06137.3600
KRAF06137.2600
KRAF06137.5600
KRAF06137.6600
KRAF06137.7500
Bariumchlorid Dihydrat, reinst
Bariumchlorid Dihydrat
Formel:
BaCl₂·2H₂O Molecular Weight: 244.27 g/mol Siedepunkt: 1560 Schmelzpunkt: 960 Dichte: 3.86 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149154 CAS-Nummer: 10326-27-9 EINECS: 233-788-1 UN: 1564 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,00971 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...