Calciumchlorid Dihydrat ≥77-80%, Schuppen, reinst für die Trocknung
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Calcium Chloride Dihydrate, Calcium dichloride
123350025 123350100
ACRO123350025EA 151 EUR
ACRO123350025 ACRO123350100
Calciumchlorid Dihydrat ≥77-80%, Schuppen, reinst für die Trocknung
Calciumchlorid Dihydrat
Formel: CaCl₂·2H₂O
Molecular Weight: 147,01 g/mol
Siedepunkt: 1600 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 175 °C
Dichte: 0,83 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149613
CAS-Nummer: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 13,01660
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light grey Flakes
Titration Complexometric 77 to 80 % (CaCl2)
Melting point 81 to 84 °C
GC ≥96.0 %