Calciumchlorid Hexahydrat 97+%, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
389250010
389250025
ACRO389250010EA
31.7
EUR
ACRO389250010
ACRO389250025
Calciumchlorid Hexahydrat 97+%, reinst
Calciumchlorid Hexahydrat
Formel:
CaCl₂·6H₂O Molecular Weight: 219,08 g/mol Schmelzpunkt: 30 °C Dichte: 1,71 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149616 CAS-Nummer: 7774-34-7 EINECS: 233-140-8 Merck Index: 13,01660 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless Chunks |
Titration Complexometric | 97.0 to 103.0 % |
Alkalinity | ≤0.03 % (as Ca(OH)2) |
Phosphate (PO4) | ≤0.003 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.05 % |
Iron (Fe) | ≤0.005 % |
Acidity (HCl) | ≤0.025 % |
Insoluble matter | ≤0.025 % (in water and ppt by NH4OH) |