Calciumchlorid Hexahydrat analytisches Reagens

Lieferant: Bernd Kraft
Achtung

15212.3600 15212.5600 15212.6600 15212.7500
KRAF15212.3600EA 86.1 EUR
KRAF15212.3600 KRAF15212.5600 KRAF15212.6600 KRAF15212.7500
Calciumchlorid Hexahydrat analytisches Reagens
Calciumchlorid Hexahydrat
Formel: CaCl₂·6H₂O
Molecular Weight: 219,08 g/mol
Schmelzpunkt: 29,54 °C
Dichte: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149616
CAS-Nummer: 7774-34-7
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 13,01660

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR