Calciumchlorid Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
21108-5KG 21108-500G
SIAL21108-5KGEA 391 EUR
SIAL21108-5KG SIAL21108-500G
Calciumchlorid Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Calciumchlorid Hexahydrat
Formel: CaCl₂·6H₂O
Molecular Weight: 219,08 g/mol
Schmelzpunkt: 29,54 °C
Dichte: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149616
CAS-Nummer: 7774-34-7
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 13,01660