Magnesiumchlorid Hexahydrat 99% zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Magnesium dichloride
197530010
197530050
197530250
ACRO197530010EA
49.3
EUR
ACRO197530010
ACRO197530050
ACRO197530250
Magnesiumchlorid Hexahydrat 99% zur Analyse
Magnesiumchlorid Hexahydrat
Formel:
MgCl₂·6H₂O Siedepunkt: 1412 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 117 °C Dichte: 1,57 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149781 CAS-Nummer: 7791-18-6 EINECS: 232-094-6 Merck Index: 13,05684 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Titration Complexometric | 98.5 to 101.5 % |
Sulfate (SO4) | ≤100 ppm |
Aluminium (Al) | ≤1 ppm |
Ammonium (NH4) | ≤50 ppm |
Arsenic (As) | ≤2 ppm |
Barium (Ba) | ≤20 ppm |
Calcium (Ca) | ≤1000 ppm |
Copper (Cu) | ≤10 ppm |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Lead (Pb) | ≤10 ppm |
Potassium (K) | ≤3000 ppm |
Sodium (Na) | ≤5000 ppm |
Zinc (Zn) | ≤10 ppm |
Free acid (HCl) | ≤0.02 % |
Free alkali | ≤0.01 % (MgO) |